Learn More
2-metil-N-[(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]non-3-il]-2H-indazol-3-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 17961656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961656 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17961656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0398.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metil-N-[(1R,3r,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]non-3-il]-2H-indazol-3-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
CAS 127472-42-8
Nombres de analitos o componentes 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H24 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound A, Granisetron Hydrochloride Impurity A, Granisetron Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
SMILES CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
Nombre IUPAC 2-metil-N-[(1R,5S)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]indazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 312.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,195 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.