Learn More
2-Metil miosmina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl Myosmine |
| CAS | 65719-03-1 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2/c1-8-9(4-2-6-11-8)10-5-3-7-12-10/h2,4,6H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncccc1C2=NCCC2 |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-dihidro-2H-pirrol-5-il)-2-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 160.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1 |