Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-2-Metil-L-serina, 99 %
Código de producto. 10287120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10287120 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10287120 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 290012500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-2-Methyl-L-serine
Nombre de nota 99%
CAS 16820-18-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 286.0°C to 288.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9NO3
Fórmula lineal HOCH2C(CH3)NH2COOH
Número MDL MFCD00145243
Cantidad 250 mg
Rotación específica + 3.30
Sinónimo 2-methyl-l-serine, +-2-methyl-l-serine, s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, l-, a-methylserine, l-2-methylserine, s-2-methylserine, 2s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, serine, 2-methyl, alpha-methyl-l-serine, alpha-methyl-l-ser
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI CDUUKBXTEOFITR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CC(CO)(C(=O)O)N
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-hidroxi-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
PubChem CID 7000050
ChEBI CHEBI:74819
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo