Learn More
Clorhidrato de 2-metil-L-cisteína, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11935771 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11935771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441101000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-L-cysteine hydrochloride
Nombre de nota 98% ee
CAS 148766-37-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H9NO2S·ClH
Cantidad 100 mg
Rotación específica 7
Sinónimo r-2-amino-3-mercapto-2-methylpropanoic acid hydrochloride, r-2-methylcysteine hcl, r-2-methylcysteine hydrochloride, cysteine, 2-methyl-, hydrochloride, r-2-amino-3-mercapto-2-methyl-propionic acid hydrochloride, 2r-2-amino-2-methyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrochloride, 2r-2-amino-2-methyl-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride, 2r-2-amino-3-mercapto-2-methylpropanoic acid, l-cysteine, 2-methyl-,hydrochloride 1:1, r-l-methylcysteine?hcl
Clave InChI MAGCVRLGTQSVGF-WCCKRBBISA-N
SMILES CC(CS)(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-2-metil-3-sulfanilpropanoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 171.65
PubChem CID 16679763
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-2-Methylcysteine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.