Learn More
(-)-2-Metil Isoborneol, TRC
Código de producto. 30136120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136120 500 mg 500 miligramos
30134882 1 g 1 g
30006055 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM314000500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68330-43-8
Fórmula molecular C11H20O
Peso molecular (g/mol) 168.28
Sinónimo (1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-2-exo-Hydroxy-2-methylbornane, 2-methylisoborneol;
Nombre IUPAC (1R,2R,4R)-1,2,7,7-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptano-2-ol
SMILES O[C@@]1(C)[C@@]2(C)CC[C@H](C2(C)C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-2-Methyl Isoborneol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1514