Learn More
(-)-2-Metil Isoborneol-d3, TRC
Código de producto. 30470959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470959 25 mg 25 miligramos
30484092 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30470959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31400225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135441-89-3
Fórmula molecular C11 2H3 H17 O
Peso molecular (g/mol) 171.29
Sinónimo (1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol-d3, (-)-2-exo-Hydroxy-2-methylbornane-d3
Nombre IUPAC (1R,3R,4R)-4,7,7-trimetil-3-(trideuteriometil)biciclo[2.2.1]heptán-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@@]1(O)C[C@H]2CC[C@]1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-2-Methyl Isoborneol-d3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1/i4D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1702