Learn More
2-Ácido Metil Hipúrico-d7, TRC
Código de producto. 30471140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471140 5 mg 5 miligramos
30479622 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3119835MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216430-90-8
Fórmula molecular C10 D7 H4 N O3
Peso molecular (g/mol) 200.242
Sinónimo 2-[[2,3,4,5-Tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzoyl]amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-D7 (methylbenzoyl-D7), N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d7, 2-Methylhippuric acid-d7, 2-[[2-(Methyl-d3)benzoyl-3,4,5,6-d4]amino]acetic acid, o-Methylhippuric acid-d7, o-Toluric acid-d7, 2-Methyl hippuric acid-d7
Nombre IUPAC 2-[[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)benzoil]aminoacético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)NCC(=O)O)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl Hippuric Acid-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.118
Porcentaje de pureza >95%