Learn More
Ácido 2-metil hipúrico-d2, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl Hippuric Acid-d2 |
| CAS | 1185100-98-4 |
| Fórmula molecular | C10 D2 H9 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dideuterio-2-[(2-methylbenzoyl)amino]acetic acid, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-2,2-D2, N-(2-Methylbenzoyl)glycine-d2, 2-Methylhippuric acid-d2, 2-[(2-Methylbenzoyl)amino]acetic-2,2-d2 acid, o-Methylhippuric acid-d2, o-Toluric acid-d2, 2-Methyl hippuric acid-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7-4-2-3-5-8(7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(NC(=O)c1ccccc1C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-[(2-metilbenzoil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 195.212 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.086 |