Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2-metil-DL-serina, 96 %
Código de producto. 10748162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10748162 5 g Frasco de vidrio 5 g
10123631 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748162 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 339750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5424-29-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5424-29-3
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD03791288
Clave InChI CDUUKBXTEOFITR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylserine, alpha-methyl-dl-serine, dl-2-methylserine, alpha-methylserine, 2-methyl-dl-serine, dl-serine, 2-methyl, dl-alpha-methylserine, dl-.alpha.-methylserine, dl-2-methylserine hydrate, .alpha.-methyl-dl-serine
PubChem CID 94309
ChEBI CHEBI:17799
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(N)(CO)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-DL-serine hydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 253.0°C to 263.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino