Learn More
(±)-2-Metil-d3-succínico-2,3,3-d3 Ácido, TRC
Código de producto. 30483137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483137 10 mg 10 miligramos
30466120 5 mg 5 miligramos
30478192 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30483137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32904610MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347840-08-8
Fórmula molecular C5 D6 H2 O4
Peso molecular (g/mol) 138.152
Sinónimo Butanedioic-d3 acid, methyl-d3- (9CI), Methyl-d3-butanedioic-d3 acid, (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, Methylsuccinic Acid-D6, 2-(Methyl-d3)butanedioic-2,3,3-d3 acid, 2-(Methyl-d3)succinic-2,3,3-d3 acid
Nombre IUPAC 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriometil)ácido butanedioico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3,2D2,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08