Learn More
2-metil-d3-piridina, TRC
Código de producto. 30428554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30428554 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP43719610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-d3-pyridine
CAS 10259-19-5
Fórmula molecular C6 D3 H4 N
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pyridine','2-(methyl-d3)- (9CI), 2-Picoline-α,α,α-d3 (7CI','8CI), 2-(Methyl-d3)pyridine, 2-Methylpyridine-d3, 2-Methylpyridine-D3 (methyl-D3), 2-Picoline-d3, 2-Methylpyridine-α,α,α-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ccccn1
Nombre IUPAC 2-(trideuteriometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 96.145
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0767