Learn More
Alcohol 2-metil-d3-propil-2,3,3,3-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1-propanol-d7 |
| CAS | 1219804-53-1 |
| Fórmula molecular | C4 D7 H3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Propan-2,3,3,3-d4-ol, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1-propan-2,3,3,3-d4-ol (ACI), 2-Methyl-d3-propyl-2,3,3,3-d4 alcohol, Isobutanol-d7, Isobutyl-d7 alcohol, 2-Methyl-1-propanol-d7, 2-Methyl-1-propanol-D7 (isopropyl-D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,3,3-tetradeuterio-2-(trideuteriometil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 81.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.117 g/mol |
| Mostrar más |