Learn More
2-metil-d3-propionitrilo-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| CAS | 174736-88-0 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C#N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 75.142 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.096 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |