Learn More
2-metil-d3-propiónico-3,3,3-d3-amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide |
| CAS | 1020719-64-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H3 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 93.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.1061 |