Learn More
(± Ácido )-2-metil-d3-butírico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| CAS | 95926-92-4 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H7 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 105.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.087 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |