Learn More
Ácido 2-(metil-d3)-butanoico-2,3,3,4,4,4-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methyl-d3)-butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 Acid |
| CAS | 352431-44-8 |
| Fórmula molecular | C5 D9 H O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methylbutyric-d9 Acid, α-Methylbutyric-d9 Acid, (±)-2-Methylbutanoic-d9 Acid, (±)-2-Methylbutyric-d9 Acid, (±)-Methylethylacetic-d9 Acid, (±)-α-Methylbutyric-d9 Acid, 2-Ethylpropanoic-d9 Acid, 2-Methyl-n-butyric-d9 Acid, 2-Methylbutanoic-d9 Acid, 2-Methylbutyric-d9 Acid, Active Valeric-d9 Acid, DL-2-Methylbutanoic-d9 Acid, DL-2-Methylbutyric-d9 Acid, DL-α-Methylbutyric-d9 Acid, Ethylmethylacetic-d9 Acid, Methylethylacetic-d9 Acid, NSC 7304-d3, α-Methyl-n-butyric-d9 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 111.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1246 |