Learn More
2-((metil-d3)amino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((Methyl-d3)amino)ethanol |
| CAS | 1216441-01-8 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H6 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2-Hydroxyethyl)methylamine-d3, N-(Methyl-d3)-2-ethanolamine, Monomethylmonoethanolamine-d3, Methylethanolamine-d3, NSC 62776-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCCO |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 78.128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.087 |