Learn More
2-metil-d3-3-butin-1,1,1-d3-2-ol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-3-butyn-2-ol-D6 (dimethyl-D6) |
| CAS | 57444-27-6 |
| Fórmula molecular | C5 D6 H2 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Butyn-1,1,1-d3-2-ol, 2-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 2-(Methyl-d3)-3-butyn-1,1,1-d3-2-ol (ACI), 1,1,1-Trideutero-2-(trideuteromethyl)-3-butyn-2-ol, 1,1,1-Trideutero-2-trideutermethyl-3-butyn-2-ol, 2-Methyl-3-butyn-2-ol-d6, 2-Methyl-3-butyn-2-ol-D6 (dimethyl-D6), 2-Methyl-d3-3-butyn-1,1,1-d3-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O/c1-4-5(2,3)6/h1,6 H,2-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(C#C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-2-(trideuteriometil)but-3-in-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.1534 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0952 g/mol |
| Mostrar más |