Learn More
2-metil-d3-2-propil-1,3-propanodiol, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-d3-2-propyl-1,3-propanediol |
| CAS | 1185023-23-7 |
| Fórmula molecular | C7 2H3 H13 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9 H,3-6H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CO)(CO)CCC |
| Nombre IUPAC | 2-propil-2-(trideuteriometil)propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1339 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |