Learn More
2-metil-d3-1,4-naftoquinona, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Menadione-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 5172-16-7 |
| Fórmula molecular | C11 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1,4-Naphthalenedione, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-methyl-d3- (7 CI, 8 CI), 2-(Methyl-d3)-1,4-naphthalenedione, Menadione-d3, Menadione-D3 (methyl-D3), Vitamin K3-d3, 2-Methyl-d3-1,4-naphthoquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometil)naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 175.1985 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0713 g/mol |
| Mostrar más |