Learn More
Ácido (2-metil-benzoimidazol-1-il)-acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10537284 1 g 1 g
10001014 250 mg 250 miligramos
10061054 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08104DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40332-17-0
Fórmula molecular C10H9N2O2
Peso molecular (g/mol) 189.20
Número MDL MFCD00621731
Clave InChI SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
PubChem CID 719681
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metilbencimidazol-1-il)acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%