Learn More
Ácido (2-metil-benzoimidazol-1-il)-acético, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metil-1H-1,3-benzodiazol-1-il)acetato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |