Learn More
2-Metil-9H-flúor-9-uno, TRC
Código de producto. 30482884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conditionnement
30482884 500 mg 500 miligramos
30471788 100 mg 100 miligramos
30472865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30482884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM321793500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2840-51-9
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Nombre IUPAC 2-metilfluoren-9-una
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.