Learn More
2-Metil-9H-flúor-9-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-9H-fluoren-9-one |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.0732 |