Learn More
2-metil-9H-carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-9H-carbazole |
| CAS | 3652-91-3 |
| Fórmula molecular | C13H10N |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14-13(11)8-9/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-9H-carbazol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0891 |