Learn More
2-metil-8-nitroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327935 5 g 5 g
11317935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03006.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 881-07-2 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881-07-2
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00006764
Clave InChI UHPGVDHXHDPYQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13433
Nombre IUPAC 2-metil-8-nitroquinolina
SMILES CC1=CC=C2C=CC=C(C2=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-8-nitroquinoline
Punto de fusión 136°C to 139°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 145077
Sinónimo 8-nitroquinaldine, quinaldine, 8-nitro, quinoline, 2-methyl-8-nitro, unii-xrv949auqz, xrv949auqz, acmc-209qr6, 2-methyl-8-nitro-quinoline, 5-20-07-00387 beilstein handbook reference, quinoline,2-methyl-8-nitro, uhpgvdhxhdpyqp-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 98%