Learn More
2-metil-7-metilamino-d3-8-nitro-quinoxalina, TRC
Código de producto. 30473013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473013 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32240710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline
CAS 1020718-63-1
Fórmula molecular C10 D3 H7 N4 O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-metil-5-nitro-N-(trideuteriometil)quinoxalin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 221.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0992