Learn More
2-metil-7-metilamino-8-nitro-quinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-7-methylamino-8-nitro-quinoxaline |
| CAS | 78411-55-9 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N4 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | CNc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N,3-dimetil-5-nitroquinoxalin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0804 |