Learn More
2-metil-7-azaindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| CAS | 23612-48-8 |
| Fórmula molecular | C8H8N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridine, 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC1=CC2=C(N=CC=C2)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0687 |