Learn More
2-Metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498315 1 g 1 g
15408325 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33110.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 545394-83-0 | Molecular Formula: C8H6F3NO | Molecular Weight: 189.14 g/mol
Participate in Horner-Wadsworth-Emmons reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Participa en la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons.
Solubilidad
Poco soluble (6,1E-4 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 545394-83-0
Fórmula molecular C8H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 189.14
Número MDL MFCD11035943
Clave InChI HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
PubChem CID 28875322
Nombre IUPAC 2-metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 45°C to 48°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble (6.1E-4g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.14
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.