Learn More
2-Metil-6-(trifluorometil)piridin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10351700 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10351700 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00325DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS 383907-17-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C7H7F3N2
Número MDL MFCD01311991
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, 2-methyl-6-trifluoromethylpyridin-3-yl amine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridylamine, 3-pyridinamine,2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Clave InChI FUJKUIAVFVGTGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(N)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metil-6-(trifluorometil)piridin-3-amina
Peso molecular (g/mol) 176.14
PubChem CID 3521850
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14