Learn More
Ácido 2-metil-6-(trifluorometil)nicotínico, téc., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid |
| % mín. CAS | 80.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.13 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |