Learn More
Ácido 2-metil-6-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465787 10 g 10 g
15455787 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33003.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 261635-93-2 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-metil-6-(trifluorometil)nicotínico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4,7 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261635-93-2
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.14
Número MDL MFCD01311990
Clave InChI ODWJFUQRQUCRJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid, maybridge4_000139, 2-methyl-6-trifluoromethynicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyinicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethylnicotinic acid, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2775683
Nombre IUPAC ácido 2-metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Punto de fusión 139°C to 141°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water (4.7g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.14
Porcentaje de pureza 97%