Learn More
Ácido 2-metil-6-(trifluorometil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2-metil-6-(trifluorometil)nicotínico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4,7 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid |
| Punto de fusión | 139°C to 141°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water (4.7g/L at 25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |