Learn More
2-Metil-6-(trifluorometil)nicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10763512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10763512 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10763512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00323DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H6F3NO
Número MDL MFCD11035943
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
Clave InChI HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metil-6-(trifluorometil)piridina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 189.14
PubChem CID 28875322
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.14