Learn More
(2-Metil-6-quinolinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10015902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10015902 250 mg 250 miligramos
10229942 1 g 1 g
10471144 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10015902 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28409CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 108166-02-5
Fórmula molecular C11H11NO
Peso molecular (g/mol) 173.22
Número MDL MFCD06659066
Clave InChI HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
PubChem CID 2795481
Nombre IUPAC (2-metilquinolin-6-il)metanol
SMILES CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%