Learn More
Ácido 2-metil-6-quinolinacarboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10055972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10055972 250 mg 250 miligramos
10371493 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28401CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 635-80-3
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD00748504
Clave InChI IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
Nombre IUPAC ácido 2-metilquinolina-6-carboxílico
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-quinolinecarboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%