Learn More
2-metil-6-quinoleínacarbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10336864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10173034 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28404DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 108166-03-6
Fórmula molecular C11H9NO
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD08060502
Clave InChI WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
PubChem CID 7537486
Nombre IUPAC 2-metilquinoleína-6-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%