Learn More
2-metil-6-piperazin-1-ilpirazina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10737675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10737675 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10017852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07759CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 51047-59-7
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.239
Número MDL MFCD08272850
Clave InChI ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
Nombre IUPAC 2-metil-6-piperazin-1-ilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 95%