Learn More
2-metil-6-piperazin-1-ilpirazina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10017852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10017852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10737675 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10017852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07759DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 51047-59-7
Fórmula molecular C9H14N4
Peso molecular (g/mol) 178.239
Número MDL MFCD08272850
Clave InChI ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
Nombre IUPAC 2-metil-6-piperazin-1-ilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 95%