Learn More
2-Metil-6-nitroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464363 1 g 1 g
11474363 5 g 5 g
11484363 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10945.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 613-30-9 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-30-9
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00051736
Clave InChI DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroquinolina
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitroquinoline
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 1 g
Beilstein 7915
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 98%