Learn More
2-Metil-6-nitroquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10467412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467412 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10723423 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467412 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06234DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 613-30-9
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00051736
Clave InChI DXDPHHQJZWWAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitroquinaldine, quinoline, 2-methyl-6-nitro, maybridge1_001441, acmc-1bb88, 1-2-aminoethyl pyrrole-2,5-dione,hydrochloride
PubChem CID 69172
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroquinolina
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitroquinoline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%