Learn More
2-Metil-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490537 5 g 5 g
15443247 1 g 1 g
11400547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22415.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5683-43-2 | C8H6N2O3 | 178.147 g/mol
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-6-nitrobenzoxazol se utiliza como agente saborizante.
Solubilidad
Soluble en aceites. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5683-43-2
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD00022848
Clave InChI DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79766
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitro-1,3-benzoxazol
SMILES CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Información de solubilidad Soluble in oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza 98%