Learn More
Éster metílico del ácido 2-metil-6-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-6-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61940-22-5 |
| Fórmula molecular | C9H9NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate, Methyl 6-methyl-2-nitrobenzoate, 6-Nitro-o-toluic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-4-3-5-7(10(12)13)8(6)9(11)14-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)cccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-6-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 195.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0532 |