Learn More
Ácido 2-metil-6-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10143750 1 g 1 g
10153750 5 g 5 g
15565046 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10143750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165980010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13506-76-8
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.15
Clave InChI CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 154.0°C to 157.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09,I,189
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1g/100mL (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%