Learn More
Ácido 2-metil-6-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11332566 25 g 25 g
11312566 1 g 1 g
11322566 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332566 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06563.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13506-76-8 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13506-76-8
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007267
Clave InChI CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 153°C to 156°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2050804
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%