Learn More
2-metil-6-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30468993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468993 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30468993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32356025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-nitrotoluene (2-Methyl-6-nitroaniline)
CAS 570-24-1
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo o-Toluidine','6-nitro- (8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-6-nitrobenzene, 1-Nitro-2-amino-3-methylbenzene, 2-Amino-3-nitrotoluene, 2-Methyl-6-nitroaniline, 2-Nitro-6-methylaniline, 3-Nitro-2-aminotoluene, 6-Methyl-2-nitroaniline, 6-Nitro-o-toluidine, NSC 286, NSC 52218
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1cccc(c1N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586