Learn More
2-Methyl-6-nitroaniline 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10294980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294980 25 g Glass bottle 25 GR
10606724 100 g Glass bottle 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127230250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 570-24-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007744
Clave InChI FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroanilina
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitroaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93.0°C to 96.0°C
Color Marrón
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 843
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyl-6-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.