Learn More
2-Metil-6-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15458799 100 g 100 g
15448799 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458799 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01803.22
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 570-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 570-24-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007744
Clave InChI FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroanilina
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitroaniline
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2660
Beilstein 1868029
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%