Learn More
2-Metil-6-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448799 25 g 25 g
15458799 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01803.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 570-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-24-1
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007744
Clave InChI FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
Nombre IUPAC 2-metil-6-nitroanilina
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitroaniline
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2660
Beilstein 1868029
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%